Documenti
G7893
Sigma-Aldrich
Glicerolo
ACS reagent, ≥99.5%
Sinonimo/i:
1,2,3-Propantriolo, Glicerina
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.09
Beilstein:
635685
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
ID PubChem:
NACRES:
NA.05
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
viscous liquid
Temp. autoaccensione
698 °F
Limite di esplosione
2.6-11.3 %
tecniche
electrophoresis: suitable
Impurezze
Acrolein and glucose, passes test
Fatty acid esters, passes test
H2SO4, passes test (darkened)
Neutrality, passes test
≤0.003% Chlorinated compounds (as Cl)
≤0.500% Water (H2O)
Residuo alla calcinazione
≤0.0050%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5.5-8
P. eboll.
182 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
20 °C (lit.)
Densità
1.25 g/mL (lit.)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): passes test
Cationi in tracce
heavy metals (as Pb): ≤2 ppm
Stringa SMILE
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Il glicerolo, noto anche come glicerina, è un alcol di zucchero. Si tratta di un liquido viscoso privo di odore, incolore e di natura igroscopica. È altamente solubile in acqua ed è in grado di reagire con aldeidi, chetoni, acido acetico, acetato di metile e di etile formando acetali, emiacetali e acetati di glicerina. Trova numerose applicazioni in campo alimentare, farmaceutico e cosmetico.
Applicazioni
Il glicerolo viene usato come materiale di partenza o come reagente in sintesi chimica.
greener alternative product
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Glicerolo analytical standard
Supelco
77067
Glicerolo
Glicerolo meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
G2289
Glicerolo
Glicerolo Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
GX0185
Glicerolo
Glicerolo FCC, FG
Sigma-Aldrich
W252506
Glicerolo
Glicerolo 83.5-89.5% (T)
Sigma-Aldrich
49781
Glicerolo
Glicerolo tested according to Ph. Eur., anhydrous
Sigma-Aldrich
49779
Glicerolo
Glicerolo puriss., anhydrous, 99.0-101.0% (alkalimetric)
Sigma-Aldrich
15523
Glicerolo
Glycerol from biodiesel production: the new corn for dairy cattle
S Shawn and Donkin
Revista Brasileira de Zootecnia, 37, 280-286 (2008)
Hovsep Mahdessian et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(24), 8913-8918 (2014-06-14)
Genome-wide association studies have identified a locus on chromosome 19 associated with plasma triglyceride (TG) concentration and nonalcoholic fatty liver disease. However, the identity and functional role of the gene(s) responsible for these associations remain unknown. Of 19 expressed genes
Shelley L Forrest et al.
The Journal of comparative neurology, 522(17), 3900-3927 (2014-07-22)
Artemin is a member of the glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) family that has been strongly implicated in development and regeneration of autonomic nerves and modulation of nociception. Whereas other members of this family (GDNF and neurturin) primarily target
T W Chew et al.
Oncogene, 33(21), 2717-2727 (2013-07-03)
RAS and Rho small GTPases are key molecular switches that control cell dynamics, cell growth and tissue development through their distinct signaling pathways. Although much has been learnt about their individual functions in both cell and animal models, the physiological
Benoît Ranchoux et al.
The American journal of pathology, 185(2), 356-371 (2014-12-17)
Pulmonary veno-occlusive disease (PVOD) is an uncommon form of pulmonary hypertension (PH) characterized by progressive obstruction of small pulmonary veins and a dismal prognosis. Limited case series have reported a possible association between different chemotherapeutic agents and PVOD. We evaluated