The 1 L quantity option is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with a brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 20 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder. All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7 % more gas than one NTP Liter.
602892
Oxygen-18O2
99 atom % 18O, 99% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.11 (vs air)
Livello qualitativo
Purezza isotopica
99 atom % 18O
Saggio
99% (CP)
Stato
gas
tecniche
PET imaging: suitable
P. ebollizione
−183 °C (lit.)
Punto di fusione
−218 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[18O]=[18O]
InChI
1S/O2/c1-2/i1+2,2+2
MYMOFIZGZYHOMD-XPULMUKRSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Prodotti consigliati
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Portagomma
Regolatore
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
what is the total volume of 18O2? Product number: 602892-1L-EU.
1 answer-