490474
Oxygen-18O2
97 atom % 18O
Sinonimo/i:
18O Labeled oxygen
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.11 (vs air)
Livello qualitativo
Purezza isotopica
97 atom % 18O
Saggio
99% (CP)
Stato
gas (Compressed)
P. ebollizione
−183 °C (lit.)
Punto di fusione
−218 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[18O]=[18O]
InChI
1S/O2/c1-2/i1+2,2+2
MYMOFIZGZYHOMD-XPULMUKRSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Standard 1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180. Nominal gas pressure at 21ºC is 20 psig for 1 L.
Because of the relatively low cylinder pressures, care must be taken when extracting this product from the cylinder.
Prodotti consigliati
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Portagomma
Regolatore
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?