Merck
Platinum(II) chloride (73% Pt) for synthesis
Platinum(II) chloride
Platinum(II) chloride (73% Pt) for synthesis
Sinonimo/i:
Platinum dichloride, Platinum(II) chloride (73% Pt)
Formula condensata:
PtCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.98
Products
Categoria del prodotto
Marchio
Peso formula
Punto di fusione (°C)
Purezza
Livello qualitativo
Tipo di reagente
Canotto
Showing 1-4 of 4