481513
Selenic acid solution
40 wt. % in H2O, 99.95% trace metals basis
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.95% trace metals basis
Concentrazione
40 wt. % in H2O
Densità
1.407 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
O[Se](O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4Se/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
QYHFIVBSNOWOCQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2