229865
Selenium
powder, −100 mesh, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Se powder, Selenium metal powder
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
gray
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
powder
Resistività
1.2 μΩ-cm, 0°C
Dimensione particelle
−100 mesh
P. eboll.
684.9 °C (lit.)
Punto di fusione
217 °C (lit.)
Densità
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Se]
InChI
1S/Se
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
✔ Consistent quality
✔ Ultra high purity
✔ Available at scale: bulk and pilot scale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
I clienti hanno visto anche
Articoli
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.