Documenti fondamentali
475513
Sigma-Aldrich
3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6BrN · HBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
150-155 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Br[H].BrCc1cccnc1
InChI
1S/C6H6BrN.BrH/c7-4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H
FNHPUOJKUXFUKN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide is a halogenated heterocyclic building block.
Applicazioni
3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide may be used in the preparation of ether ligands.[1]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
The flexibility-complementarity dichotomy in receptor-ligand interactions.
Sun H, et al.
Chemical Science, 6(2), 1444-1453 (2015)