491748
4-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
97%
Sinonimo/i:
(4-Pyridyl)methyl bromide hydrobromide, 4-(Bromomethyl)pyridine monohydrobromide, 4-Picolyl bromide hydrobromide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
189-192 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[H].BrCc1ccncc1
InChI
1S/C6H6BrN.BrH/c7-5-6-1-3-8-4-2-6;/h1-4H,5H2;1H
VAJUUDUWDNCECT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- 3-(4-pyridylmethyl)-2′,3′-di-O-oleyl-5′-O-(4,4′-dimethoxytriphenylmethyl)uridine
- 3-(4-pyridylmethyl)-3′-O-oleyl-5′-O-(4,4-dimethoxytriphenylmethyl)-thymidine
- 1,4-bis(N-hexyl-4-pyridinium)butadiene diperchlorate
- 2-morpholin-4-yl-7-(pyridin-4-ylmethoxy)-4H-1,3-benzoxazin-4-one
- 8-methyl-2-morpholin-4-yl-7-(pyridin-4-ylmethoxy)-4H-1,3-benzoxazin-4-one
- 2-morpholin-4-yl-8-(pyridin-4-ylmethoxy)-4H-1,3-benzoxazin-4-one
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges