Documenti
B17905
Sigma-Aldrich
Benzil bromuro
reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
αBromotoluenene
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.03
Beilstein:
385801
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
5.8 (vs air)
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Impurezze
≤0.5% p-bromotoluene
Indice di rifrazione
n20/D 1.575 (lit.)
P. eboll.
198-199 °C (lit.)
Punto di fusione
−3-−1 °C (lit.)
Densità
1.438 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
BrCc1ccccc1
InChI
1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
AGEZXYOZHKGVCM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il bromuro di benzile è un alogenuro aromatico utilizzato principalmente come agente protettivo per il gruppo idrossido di alcoli tramite reazione di Obenzilazione.
Applicazioni
Il benzil bromuro è stato utilizzato come iniziatore nella sintesi di copolimeri di poli(stirene-b-metilmetacrilato) mediante polimerizzazione radicalica a trasferimento atomico. Può dare reazione di Menschutkin con 1, 2-dimetilimidazolo per formare bromuro di 3-benzil-1, 2-dimetilimidazolio.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Vanderlisa Rita Meleti et al.
Acta tropica, 202, 105248-105248 (2019-11-05)
This paper reports the synthesis of (±)-licarin A 1, a dihydrobenzofuran neolignan, resultant of an oxidative coupling reaction of isoeugenol and horseradish peroxidase (HRP) enzyme. Following, three semi-synthetic derivatives from this compound were obtained: benzylated (±)-licarin A 2, methylated (±)-licarin
A novel acid-catalyzed O-benzylating reagent with the smallest unit of imidate structure.
Yamada K
Organic Letters, 14(19), 5026-5029 (2012)
Ke Gao et al.
The Journal of organic chemistry, 72(22), 8611-8613 (2007-10-09)
A multicomponent one-pot reaction of 2-alkynylbenzaldehydes, amines, zinc, and allylic bromide or benzyl bromide using the combination of Mg(ClO4)2/Cu(OTf)2 as catalyst in THF/DCE (1:20) is described, which provides an efficient and practical route for the synthesis of functionalized 1,2-dihydroisoquinolines.
Giuseppe Belletti et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(4), 839-844 (2019-10-31)
Viedma ripening is a deracemization process that has been used to deracemize a range of chiral molecules. The method has two major requirements: the compound needs to crystallize as a conglomerate and it needs to be racemizable under the crystallization
Wing-Yiu Yu et al.
Organic letters, 11(2), 469-472 (2008-12-23)
A Pd-catalyzed cross-coupling reaction of benzyl bromides with alpha-aryldiazoesters is described, and E-alpha,beta-diarylacrylates were obtained in good yields and excellent E-to-Z selectivity (>20:1).