Documenti fondamentali
470430
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulfonate
97%
Sinonimo/i:
2-(Trimethylsilyl)phenyl 2,2,2-trifluoroacetate, 2-(Trimethylsilyl)phenyl triflate, 2-(Trimethylsilyl)phenyl trifluormethanesulfonate, 2-(Trimethylsilyl)phenyl trifluoromethansulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid 2-(trimethylsilyl)phenyl ester, o-Trimethylsilylphenyl triflate
About This Item
Formula condensata:
CF3SO3C6H4Si(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.456 (lit.)
P. eboll.
70 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.229 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
triflate
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)c1ccccc1OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H13F3O3SSi/c1-18(2,3)9-7-5-4-6-8(9)16-17(14,15)10(11,12)13/h4-7H,1-3H3
XBHPFCIWRHJDCP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-(Trimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulfonate is an important ortho-benzyne precursor in aryne chemistry.
Applicazioni
2-(Trimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulfonate may be used to generate benzyne under mild conditions of simple fluoride treatment at room temperature.
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Catherine Hall et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(69), 7602-7604 (2013-07-24)
A novel transformation of 2-(trimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulfonate aryne precursors is described.