347817
Trifluoromethanesulfonic acid
ReagentPlus®, ≥99%
Sinonimo/i:
Triflic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.2 (vs air)
Tensione di vapore
8 mmHg ( 25 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.327 (lit.)
P. eboll.
162 °C (lit.)
Densità
1.696 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S/c2-1(3,4)8(5,6)7/h(H,5,6,7)
ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Substituted tetrahydrofurans and tetrahydropyrans by cyclization of corresponding unsaturated alcohols under acidic conditions.
- Nitriles from corresponding aldehydes by Schmidt reaction.
- Disubstituted five-membered ring lactones by allylboration reaction between 2-alkoxycarbonyl allylboronates and aldehydes.
It can also be used as a catalyst in the Fischer glycosylation and Friedel-Crafts acylation reactions.
Note legali
Accessorio
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
>332.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 166.7 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter