423939
Phenyl trifluoromethanesulfonate
98%
Sinonimo/i:
Phenyl triflate
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
P. ebollizione
99-100 °C/60 mmHg (lit.)
Densità
1.396 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
triflate
Stringa SMILE
FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C7H5F3O3S/c8-7(9,10)14(11,12)13-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
GRJHONXDTNBDTC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As an arylating agent for the asymmetric α-arylation of ketones catalyzed by Pd(dba)2 and difluorphos.[2]
- As a reactant in the one pot synthesis of carbazoles by palladium-catalyzed N-arylation of anilines with phenyl triflate followed by oxidative coupling.[3]
- Synthesis of N-(2,6-diarylbenzoyl)anilines by diarylation of benzanilides with phenyl triflate in the presence of palladium-based catalyst.[4]
- As an arylating agent in the synthesis of (R)-2-phenyl-2,3-dihydrofuran by the arylation of 2,3-dihydrofuran.[5]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)