461350
1-Boc-4-piperidone
98%
Sinonimo/i:
N-Boc-4-piperidone, tert-Butyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate
Saggio
98%
Punto di fusione
73-77 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-8(12)5-7-11/h4-7H2,1-3H3
ROUYFJUVMYHXFJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Attenzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3