Documenti
151769
Sigma-Aldrich
4-Piperidone monohydrate hydrochloride
98%
Sinonimo/i:
4,4-Piperidinediol hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9NO · HCl · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.61
Beilstein:
3916558
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
94-96 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].[H]O[H].O=C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c7-5(8)1-3-6-4-2-5;/h6-8H,1-4H2;1H
BQOLKFJNJCOALF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
4-Piperidone monohydrate hydrochloride was used in the generation of compound libraries based on sub-reactions of an Ugi multicomponent reaction (MCR).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Microchip-based synthesis and total analysis systems (?SYNTAS): chemical microprocessing for generation and analysis of compound libraries.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 5, 514-518 (2001)