Documenti fondamentali
130036
Sigma-Aldrich
N-Methyl-4-piperidone
97%
Sinonimo/i:
1-Methyl-4-piperidinone
Scegli un formato
5 ML
CHF 34.30
100 ML
CHF 113.00
500 ML
CHF 253.00
CHF 34.30
Spedizione prevista il27 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
CHF 34.30
100 ML
CHF 113.00
500 ML
CHF 253.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
113.16
Beilstein:
106924
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
liquid
Saggio:
97%
CHF 34.30
Spedizione prevista il27 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Conformità normativa
suitable for FDA C-010.02
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Densità
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C6H11NO/c1-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H2,1H3
HUUPVABNAQUEJW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
N-Methyl-4-piperidone can be used as a reactant to prepare:
  • Spiropiperidine rings by reacting with malononitrile and electrophiles or Michael acceptors.[1]
  • (3E,5E)-1-Methyl-3,5-bis(phenylmethylene)-4-piperidinone by reacting with benzaldehyde via Michael addition, followed by intramolecular O-cyclization/elimination sequential reactions.[2]
  • N,N′-Dimethylbispidinone by utilizing a double Mannich condensation method.[3]
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Novel route to spiropiperidines using N-methyl-4-piperidone, malononitrile and electrophiles
Lakshmi NV, et al.
Tetrahedron Letters, 53, 1282-1286 (2012)
Bin-Rong Yao et al.
European journal of medicinal chemistry, 167, 187-199 (2019-02-17)
To get new anti-hepatoma agents with anti-inflammatory activity and hypotoxicity, a series of dissymmetric pyridyl-substituted 3,5-bis(arylidene)-4-piperidones (BAPs, 25-82) were designed and synthesized. Many of them exhibited potential anti-hepatoma properties against human hepatocellular carcinoma cell lines (HepG2, QGY-7703, SMMC-7721) and hypotoxicity
Analogs of sparteine. I. Reexamination of the reaction of N-methyl-4-piperidone with formaldehyde and methylamine. Revised synthesis of N, N'-dimethylbispidinone
Smissman EE, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 40, 251-252 (1975)
A facile tandem Michael addition/O-cyclization/elimination route to novel chromeno [3, 2-c] pyridines
Sumesh RV, et al.
Molecular Diversity, 19, 233-249 (2015)
Analogs of sparteine. I. A reexamination of the reaction of n-methyl-4-piperidone with formaldehyde and methylamine. A revised synthesis of n,n'-dimethylbispidinone.
E E Smissman et al.
The Journal of organic chemistry, 40(2), 251-252 (1975-01-24)