Documenti fondamentali
423645
Sigma-Aldrich
Copper(I) cyanide-15N
98 atom % 15N
Scegli un formato
250 MG
CHF 389.00
CHF 389.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 389.00
About This Item
Formula condensata:
CuC15N
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 389.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
454 °C (lit.)
Densità
2.920 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[Cu]C#[15N]
InChI
1S/CN.Cu/c1-2;/i2+1;
DULSAGLWMRMKCQ-CGOMOMTCSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Liver,spleen,Bone marrow
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)