343536
1-Boc-piperazine
97%
Sinonimo/i:
tert-Butyl piperazine-1-carboxylate
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
43-47 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCNCC1
InChI
1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-6-4-10-5-7-11/h10H,4-7H2,1-3H3
CWXPZXBSDSIRCS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- preparation of series of (m-phenoxy)phenyl substituted piperazine derivatives
- termination step during synthesis of α,β-poly(2-oxazoline) lipopolymers via living cationic ring opening polymerization
- preparation of monosubstituted piperazines, e.g. in the synthesis of indazole DNA gyrase inhibitors
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup