Documenti fondamentali
448818
Sigma-Aldrich
Anisole-d8
98 atom % D
Sinonimo/i:
Methoxybenzene-d8
Scegli un formato
1 G
CHF 436.00
CHF 436.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 436.00
About This Item
Formula condensata:
C6D5OCD3
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 436.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.5145 (lit.)
P. ebollizione
154 °C (lit.)
Punto di fusione
−37 °C (lit.)
Densità
1.068 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(OC([2H])([2H])[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
RDOXTESZEPMUJZ-JGUCLWPXSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Samuel Jacobus Smit et al.
Frontiers in plant science, 10, 177-177 (2019-03-09)
Grapevine (Vitis vinifera L.) terpene synthases (VviTPS) are responsible for the biosynthesis of terpenic volatiles. Volatile profiling of nine commercial wine cultivars showed unique cultivar-specific variation in volatile terpenes emitted from grapevine flowers. The flower chemotypes of three divergent cultivars