Documenti fondamentali
291943
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide-(carbonyl-13C)
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
N,N-Dimethylform-13C-amide
Scegli un formato
1 G
CHF 821.00
CHF 821.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 821.00
About This Item
Formula condensata:
H13CON(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 821.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.429 (lit.)
P. ebollizione
153 °C (lit.)
Punto di fusione
-61 °C (lit.)
Densità
0.957 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[H][13C](=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i3+1
ZMXDDKWLCZADIW-LBPDFUHNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)