296295
Anisole
anhydrous, 99.7%
Sinonimo/i:
Methoxybenzene, Methyl phenyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.7 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 42.2 °C)
Saggio
99.7%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
887 °F
Limite di esplosione
8 %
Impurezze
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Residuo dopo evaporazione
<0.0003%
Indice di rifrazione
n20/D 1.516 (lit.)
P. eboll.
154 °C (lit.)
Punto di fusione
−37 °C (lit.)
Densità
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Zeolite-catalyzed Friedel-Crafts acylation with acetic anhydride in acetic acid to form 4-methoxyacetophenone with high selectivity.
- Bismuth triflate-catalyzed Friedel-Crafts benzoylation with benzoic anhydride to form 4-methoxybenzophenone under solvent-free microwave irradiation.
It may also be used as a surrogate for lignin primary tar in pyrolysis experiments.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
125.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51.7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.