Vai a
175692
Aniline-2,3,4,5,6-d5
98 atom % D
Sinonimo/i:
2,3,4,5,6-Pentadeuterioaniline
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 148.00
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 465.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6D5NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.16
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-015-9
Beilstein/REAXYS Number:
2208322
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+5
CHF 148.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor density
3.22 (184 °C, vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.7 mmHg ( 25 °C)
isotopic purity
98 atom % D
assay
99% (CP)
expl. lim.
11 %
refractive index
n20/D 1.5836 (lit.)
bp
184 °C (lit.)
mp
-6 °C (lit.)
density
1.076 g/mL at 25 °C
mass shift
M+5
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(N)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
PAYRUJLWNCNPSJ-RALIUCGRSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
175706488100616753
Aniline-d7 98 atom % D
Sigma-Aldrich
175706
Aniline-d7
Aniline-15N 98 atom % 15N
Sigma-Aldrich
488100
Aniline-15N
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
mass shift
M+5
mass shift
M+7
mass shift
M+1
mass shift
M+5
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % D
refractive index
n20/D 1.5836 (lit.)
refractive index
n20/D 1.5824 (lit.)
refractive index
n20/D 1.586 (lit.)
refractive index
-
bp
184 °C (lit.)
bp
184 °C (lit.)
bp
184 °C (lit.)
bp
154 °C (lit.)
density
1.076 g/mL at 25 °C
density
1.098 g/mL at 25 °C
density
1.033 g/mL at 25 °C
density
1.040 g/mL at 25 °C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
target_organs
Blood
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
158.0 °F - closed cup
flash_point_c
70 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)