Documenti
426032
Sigma-Aldrich
Boc-3-iodo-D-Ala-OMe
99%
Sinonimo/i:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-iodo-D-alanine methyl ester, Boc-β-iodo-D-Ala-OMe, Boc-3-iodo-D-alanine methyl ester
About This Item
Formula condensata:
ICH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
329.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
55-59 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)[C@@H](CI)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H16INO4/c1-9(2,3)15-8(13)11-6(5-10)7(12)14-4/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,13)/t6-/m1/s1
UGZBFCCHLUWCQI-ZCFIWIBFSA-N
WGK 3