Documenti fondamentali
277142
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-methyl-1-propene
98%
Sinonimo/i:
Isocrotyl bromide
Scegli un formato
10 G
CHF 88.60
50 G
CHF 344.00
CHF 88.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 88.60
50 G
CHF 344.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C=CHBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.00
Beilstein:
1733844
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 88.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.462 (lit.)
P. ebollizione
92 °C (lit.)
Densità
1.318 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C(C)=C\Br
InChI
1S/C4H7Br/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
DEFNUDNHTUZJAL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1-Bromo-2-methyl-1-propene has been used in:
  • preparation of esters of 2,4-dienoic acids via palladium catalyzed reaction with methyl acrylate in the presence of triethylamine[1]
  • total synthesis of ocular age pigment, A2-E[2]
  • synthesis of 3-nor-geraniol [2H2][3]
Altre note
May darken in storage
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
44.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Palladium-catalyzed conjugated diene synthesis from vinylic halides and olefinic compounds.
Dieck HA and Heck RF.
The Journal of Organic Chemistry, 40(8), 1083-1090 (1975)
Biosynthesis of iridoid monoterpenes in insects: Defensive secretions from larvae of leaf beetles (coleoptera: chrysomelidae).
Veith M, et al.
Tetrahedron, 50(23), 6859-6874 (1994)
Total synthesis of the ocular age pigment A2-E: a convergent pathway.
Ren R X-F, et al.
Journal of the American Chemical Society, 119(15), 3619-3620 (1997)