Documenti fondamentali
B78203
Sigma-Aldrich
1-Bromo-1-propene (cis and trans)
98%
Sinonimo/i:
1-Propenyl bromide
Scegli un formato
100 G
CHF 592.00
CHF 592.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 592.00
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=CHBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.98
Beilstein:
1719096
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 592.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.4538 (lit.)
P. ebollizione
58-63 °C (lit.)
Punto di fusione
−116 °C (lit.)
Densità
1.413 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C\C=C\Br
InChI
1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2-3H,1H3/b3-2+
NNQDMQVWOWCVEM-NSCUHMNNSA-N
Applicazioni
1-Bromo-1-propene upon n-BuLi treatment generates the propynyllithium anion, in situ, which later undergoes nucleophilic addition reactions.[1] Some of its other applications are:
  • Synthesis of organic reagents such as methyl but-2-ynoate[1] and 1-iodopropyne.[2]
  • Preparation o f intermediates in the total synthesis of (+)-aphanamol I[3] and skyllamycins A-C.[4]
  • Synthesis of allylated pyrazoles[5], aryl alkynyl sulfides[6] and allenamides.[7]
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Gold (I)?Catalyzed Intermolecular [2+ 2] Cycloadditions between Allenamides and Alkenes.
Faustino H, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 354(9), 1658-1664 (2012)
Regioconvergent and Enantioselective Rhodium?Catalyzed Hydroamination of Internal and Terminal Alkynes: A Highly Flexible Access to Chiral Pyrazoles.
Haydl A M, et al.
Chemistry?A European Journal , 22(19), 6547-6551 (2016)
Total Synthesis of Skyllamycins A?C.
Total Synthesis of Natural Products, 119-150 (2018)
Facile multi-decagram synthesis of methyl but-2-ynoate.
Darses B, et al.
Organic Chemistry Frontiers : An International Journal of Organic Chemistry / Royal Society of Chemistry, 1(1), 117-119 (2014)
Synthetic scope, computational chemistry and mechanism of a base induced 5-endo cyclization of benzyl alkynyl sulfides.
Motto J M, et al.
Tetrahedron, 67(5), 1002-1010 (2011)