Documenti fondamentali
421642
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3-Acetyl-4-benzyl-2-oxazolidinone
99%
Scegli un formato
5 G
CHF 136.00
CHF 136.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 136.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H13NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 136.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +110°, c = 1 in methanol
Punto di fusione
104-106 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
CC(=O)N1[C@H](COC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H13NO3/c1-9(14)13-11(8-16-12(13)15)7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-8H2,1H3/t11-/m0/s1
YMVGXIZVSPMNPD-NSHDSACASA-N
Applicazioni
Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)