Documenti
458775
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H15NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D +97°, c = 1 in ethanol
Purezza ottica
ee: 99% (HPLC)
Punto di fusione
44-46 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(=O)N1[C@H](COC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO3/c1-2-12(15)14-11(9-17-13(14)16)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,2,8-9H2,1H3/t11-/m0/s1
WHOBYFHKONUTMW-NSHDSACASA-N
Applicazioni
Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)