298352
(1S)-(−)-2,10-Camphorsultam
98%
Sinonimo/i:
(−)-10,2-Camphorsultam, (−)-exo-10,2-Bornanesultam, (1S,5R)-10,10-Dimethyl-3-thia-4-azatricyclo[5.2.1.01,5]decane 3,3-dioxide, [3aS-(3aα,6α,7aβ)]-hexahydro-8,8-dimethyl-3H-3a,6-methano-2,1-benzisothiazole-2,2-dioxide
Saggio
98%
Stato
solid
Attività ottica
[α]19/D −32°, c = 5 in chloroform
Punto di fusione
181-183 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H][C@@]12CC[C@]3(CS(=O)(=O)N[C@@H]3C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H17NO2S/c1-9(2)7-3-4-10(9)6-14(12,13)11-8(10)5-7/h7-8,11H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-,10-/m1/s1
DPJYJNYYDJOJNO-NQMVMOMDSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?