Documenti
225770
Sigma-Aldrich
Litio bis(trimetilsilil)amide
1.0 M in THF
Sinonimo/i:
Esametildisilazano
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)3Si]2NLi
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.33
Beilstein:
3567910
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
1.0 M in THF
Densità
0.891 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Li]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.Li/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il litio bis(trimetilsilil)amide (LHMDS) è una base non nucleofila forte ampiamente utilizzata in sintesi organica per reazioni di deprotonazione e reazioni catalizzate con basi. In generale, è solubile nella maggior parte dei solventi organici non polari.
Applicazioni
La soluzione 1,0 M di litio bis(trimetilsilil)ammide in THF può essere usata come base
  • Per catalizzare la reazione di polimerizzazione nella sintesi delle poli(p-benzammidi).
  • Nella sintesi dei poli(α-peptoidi) e dell′α-(difluorometil)stirene.
  • Nelle condensazioni aldoliche dirette e nelle reazioni di condensazione di Darzens; nell′
      -arilazione di derivati di esteri arilici e nelle reazioni di amminazione allilica.
    • Per la generazione di enolati cinetici, preferibile in questo all′esametildisilazide di sodio (NaHMDS) in quanto capace di generare enolati con una regiochimica più stabile rispetto a quelli prodotti con NaHMDS.
Confezionamento
Il flacone Sure/Seal da 25 mL è consigliato come flacone monouso. Ripetute perforazioni possono causare un degrado delle prestazioni del prodotto.
Note legali
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
? -(Difluoromethyl) styrene: improved approach to grams scale synthesis
Justyna WK,et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 179, 175-178 (2015)
Macromolecules, 39, 5347-5347 (2006)
Elsa Vennat et al.
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 25(6), 729-735 (2009-01-29)
The objectives of this study were to assess demineralized dentin porosity and quantify the different porous features distribution within the material using mercury intrusion porosimetry (MIP) technique. We compared hexamethyldisilazane (HMDS) drying and lyophilization (LYO) (freeze-drying) in sample preparation. Fifty-six
Nur Hazlin Hazrin-Chong et al.
Journal of microbiological methods, 90(2), 96-99 (2012-05-09)
The use of hexamethyldisilazane (HMDS) as a drying agent was investigated in the specimen preparation for scanning electron microscopy (SEM) imaging of bacterial surface colonization on sub-bituminous coal. The ability of microbes to biofragment, ferment and generate methane from coal
Nan Li et al.
Lab on a chip, 8(12), 2105-2112 (2008-11-22)
High-density live cell array serves as a valuable tool for the development of high-throughput immunophenotyping systems and cell-based biosensors. In this paper, we have, for the first time, demonstrated a simple fabrication process to form the hexamethyldisilazane (HMDS) and poly(ethylene