Documenti
417440
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile
99%
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(OH)CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.11
Beilstein:
4741066
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Numero indice EU:
422-810-7
Saggio
99%
Punto di fusione
123-125 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(C#N)c(F)c1
InChI
1S/C7H4FNO/c8-7-3-6(10)2-1-5(7)4-9/h1-3,10H
REIVHYDACHXPNH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile is a planar molecule. Its mol­ecules are arranged in linear chains via weak intermolecular O-HN hydrogen bonds.
Applicazioni
2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile may be used in the synthesis of 4-cyano-3-fluorophenyl 4-(hexadecyloxy) benzoate.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile.
Song X-Y, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 60(11), 1919-1920 (2004)
M K Usha et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 70(Pt 3), o244-o244 (2014-04-26)
In the title compound, C30H40FNO3, the dihedral angle between the benzene rings is 57.76 (7)°. The alkyl chain adopts an all-trans conformation. In the crystal, mol-ecules are linked by pairs of C-H⋯O hydrogen bonds, forming inversion dimers.