459135
Tetramethylammonium fluoride
97%
Sinonimo/i:
TMAF
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
170 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[F-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.FH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
GTDKXDWWMOMSFL-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
- Halide-induced ring opening of 2-substituted aziridinium salts
- Synthesis of fluoro aromatics via fluorodenitration reactions
- Synthesis of sevoflurane in ionic liquids by halogen-exchange fluorination
- Synthesis of fluorinated Poly(oxomolybdates)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3