Documenti fondamentali
107212
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate
98%
Scegli un formato
5 G
CHF 39.70
CHF 39.70
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 39.70
About This Item
Formula condensata:
(CH3)4N(F) · 4H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.20
Beilstein:
3916184
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 39.70
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
39-42 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
O.O.O.O.[F-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.FH.4H2O/c1-5(2,3)4;;;;;/h1-4H3;1H;4*1H2/q+1;;;;;/p-1
HQFTZNVQVRRDLN-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Reactant for:
  • Homocoupling of aryl halides via a palladium catalyzed mechanism
  • Cross-coupling reactions with alkenylsilanols
  • Fluorination of dichloronitrobenzene
Used as:
  • Reversible absorbing agent for large quantities of hydrogen sulfide in the liquid state
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)