Documenti fondamentali
399817
Sigma-Aldrich
Titanium(III) fluoride
Sinonimo/i:
Titanium trifluoride
Scegli un formato
5 G
CHF 57.80
CHF 57.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 57.80
About This Item
Formula condensata:
TiF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.86
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 57.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: titanium
reagent type: catalyst
Densità
3.4 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
F[Ti](F)F
InChI
1S/3FH.Ti/h3*1H;/q;;;+3/p-3
NLPMQGKZYAYAFE-UHFFFAOYSA-K
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.