Documenti fondamentali
308382
Sigma-Aldrich
Potassium hexafluorotitanate(IV)
Sinonimo/i:
Dipotassium hexafluorotitanate, Titanium potassium hexafluoride
Scegli un formato
500 G
CHF 101.00
CHF 101.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
CHF 101.00
About This Item
Formula condensata:
K2(TiF6)
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.05
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 101.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: titanium
Stringa SMILE
[K+].[K+].F[Ti--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.2K.Ti/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
RXCBCUJUGULOGC-UHFFFAOYSA-H
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.