311464
Zirconium(IV) fluoride
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Tetraluorozirconium, Zirconium tetrafluoride
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: zirconium
Impurezze
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
910 °C (lit.)
Densità
4.43 g/mL (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
F[Zr](F)(F)F
InChI
1S/4FH.Zr/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
OMQSJNWFFJOIMO-UHFFFAOYSA-J
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?