Documenti fondamentali
388173
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) (triethanolaminato)isopropoxide solution
80 wt. % in isopropanol
Sinonimo/i:
TYZOR® TE organic titanate
Scegli un formato
100 ML
CHF 41.50
CHF 41.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 41.50
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H19NO4Ti
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 41.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: titanium
reagent type: catalyst
Concentrazione
80 wt. % in isopropanol
Densità
1.087 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(C)[Ti]12OCCN(CCO1)CCO2
InChI
1S/C6H12NO3.C3H7.Ti/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10;1-3-2;/h1-6H2;3H,1-2H3;/q-3;;+3
RSUVVMHMKLWZQT-UHFFFAOYSA-N
Note legali
TYZOR is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)