Documenti
421073
Sigma-Aldrich
TYZOR® 131 organic titanate
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
583 mmHg ( 100 °C)
Impiego in reazioni chimiche
core: titanium
reagent type: catalyst
Indice di rifrazione
n20/D 1.4120 (lit.)
Densità
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
Note legali
TYZOR is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3