Documenti fondamentali
377457
Sigma-Aldrich
Manganese(III) oxide
−325 mesh, 99%
Sinonimo/i:
Manganese sesquioxide
About This Item
Formula condensata:
Mn2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.87
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
powder
Dimensione particelle
−325 mesh
Densità
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O=[Mn]O[Mn]=O
InChI
1S/2Mn.3O
GEYXPJBPASPPLI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Precursor to LiMn2O4. A useful battery cathode.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.