243442
Manganese(IV) oxide
ReagentPlus®, ≥99%
Sinonimo/i:
Manganese dioxide
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Forma fisica
crystalline powder
granular
Punto di fusione
535 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O=[Mn]=O
InChI
1S/Mn.2O
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Brain
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash