1.05957
Manganese(IV) oxide
powder EMPLURA®
Sinonimo/i:
Manganese(IV) oxide, Manganese dioxide, Pyrolusite
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥89.0% (manganometric)
Forma fisica
powder
Potenza
>3478 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤5% Substances insoluble in hydrochloric acid
Perdita
≤0.3% loss on drying, 105°C
Solubilità
insoluble <0.001 g/L
Densità
5.21 g/cm3 at 21 °C
Densità bulk
600‑800 kg/m3
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.1%
Cationi in tracce
Ba: ≤1.0%
Ca: ≤1.0%
Fe: ≤1.5%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/Mn.2O
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- The chemically synthesized ageladine A-derivative LysoGlow84 stains lysosomes in viable mammalian brain cells and specific structures in the marine flatworm Macrostomum lignano.: This research highlights the use of a manganese-based synthetic derivative, LysoGlow84, which effectively stains lysosomes in mammalian brain cells and certain marine flatworms. The study underscores its significance in cellular biology and molecular imaging, providing a tool for detailed lysosomal studies in diverse biological systems (Mordhorst et al., 2015).
Risultati analitici
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 5.0 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.1 %
Ba (Barium): ≤ 1.0 %
Ca (Calcium): ≤ 1.0 %
Fe (Iron): ≤ 1.5 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.3 %
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Brain
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash