463701
Manganese(III) oxide
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Manganese sesquioxide
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
solid
Densità
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O=[Mn]O[Mn]=O
InChI
1S/2Mn.3O
GEYXPJBPASPPLI-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.