Documenti fondamentali
367443
Sigma-Aldrich
2-Benzyloxy-1,3-propanediol
99%
Sinonimo/i:
2-O-Benzylglycerol, Glycerol 2-benzyl ether
Scegli un formato
1 G
CHF 175.00
CHF 175.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 175.00
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2OCH(CH2OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.22
Beilstein:
1953926
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 175.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
P. ebollizione
185-187 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
38-40 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCC(CO)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O3/c11-6-10(7-12)13-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2
UDIPIOHLDFSMLR-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)