Documenti fondamentali
672289
Sigma-Aldrich
2,2-Dibenzyl-1,3-propanediol
≥97.0%
Sinonimo/i:
2,2-Bis(phenylmethyl)-1,3,propanediol
Scegli un formato
5 G
CHF 346.00
CHF 346.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 346.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H20O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 346.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97.0% (HPLC)
≥97.0%
Punto di fusione
84-88 °C
Gruppo funzionale
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
OCC(CO)(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C17H20O2/c18-13-17(14-19,11-15-7-3-1-4-8-15)12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,18-19H,11-14H2
AZLRECYOMFCGTK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)