13742
(±)-3-Benzyloxy-1,2-propanediol
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(±)-1-Benzylglycerol, (±)-Glycerol 1-benzyl ether
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.533
Densità
1.140 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCC(O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O3/c11-6-10(12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2
LWCIBYRXSHRIAP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves