Documenti fondamentali
499633
Sigma-Aldrich
Di(ethylene glycol) benzyl ether
97%
Sinonimo/i:
2-[2-(Benzyloxy)ethoxy]ethanol
Scegli un formato
25 ML
CHF 117.00
CHF 117.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
CHF 117.00
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2OCH2CH2OCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 117.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.51 (lit.)
P. ebollizione
80-110 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
OCCOCCOCc1ccccc1
InChI
1S/C11H16O3/c12-6-7-13-8-9-14-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10H2
LJVNVNLFZQFJHU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Di(ethylene glycol) benzyl ether may be used as an initiator in the preparation of linear-PLA (poly(L-lactide).[1]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Fei Wang et al.
Bioconjugate chemistry, 19(7), 1423-1429 (2008-06-21)
Two types of 32 arm star polymers incorporating amphiphilic block copolymer arms have been synthesized and characterized. The first type, stPCL-PEG 32, is composed of a polyamidoamine (PAMAM) dendrimer as the core with radiating arms having poly(epsilon-caprolactone) (PCL) as an