365815
4-(Trifluoromethyl)benzyl chloride
98%
Sinonimo/i:
α′-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-xylene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.464 (lit.)
P. eboll.
68 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.315 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C8H6ClF3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
MCHDHQVROPEJJT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter