Documenti
111961
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzyl chloride
95%
Sinonimo/i:
α,4-Dichlorotoluene, (4-Chlorophenyl)methyl chloride, 1-Chloro-4-(chloromethyl)benzene, NSC 34032
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.03
Beilstein:
471558
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
P. eboll.
216-222 °C (lit.)
Punto di fusione
27-29 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H6Cl2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
JQZAEUFPPSRDOP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Chlorobenzyl chloride was the test compound for determining rat hepatocellular thiols by HPLC.
Reagent used in derivatization of, for example, a calix[4]arene and a tryptamine.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
108 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Synthetic Communications, 24, 2247-2247 (1994)
Tonic inhibition of thermoregulation in the decerebrate monkey (Saimiri sciureus).
J C Liu
Experimental neurology, 64(3), 632-648 (1979-06-01)
Tetrahedron, 50, 4087-4087 (1994)