924520
4-Methoxybenzyl chloride
Sinonimo/i:
4-(Chloromethyl)anisole
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.548 (lit.)
P. eboll.
117-118 °C/14 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−1 °C (lit.)
Densità
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C8H9ClO/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3
MOHYOXXOKFQHDC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup