Documenti
726397
Sigma-Aldrich
4-(Chloromethyl)benzonitrile
≥97.0%
Sinonimo/i:
α-Chloro-p-tolunitrile, 4-Cyanobenzyl chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6ClN
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.59
Beilstein:
742357
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
≥97.0%
97.0-103.0% (T)
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
ClCc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H6ClN/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4H,5H2
LOQLDQJTSMKBJU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Xiumin Qiu et al.
Polymers, 11(9) (2019-09-12)
There is an urgent need for new strategies that allow the simultaneous detection and control of drug delivery. By making use of supramolecular host-guest interactions, a kind of pseudopolyrotaxanes, as a visualizable nanoscale drug carrier has been constructed by self-assembly