209538
4-Fluorobenzyl bromide
97%
Sinonimo/i:
α-Bromo-4-fluorotoluene, 1-Bromomethyl-4-fluorobenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.547 (lit.)
P. eboll.
85 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.517 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C7H6BrF/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
NVNPLEPBDPJYRZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- 3-acetyl-1-(4-fluorobenzyl)-4-hydroxy-1H-indole
- 1-(4-fluorobenzyl)-5-(pyrrolidine-1-sulfonyl)isatin
- (S)-1-(4-fluorobenzyl)-5-(2-(4-fluorophenoxymethyl)pyrrolidine-1-sulfonyl)isatin
- 8-bromo 9-(4-fluorobenzyl) adenine
- 8-bromo 3-(4-fluorobenzyl) adenine
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter