B86206
cis-2-Butene-1,4-diol
97%
Sinonimo/i:
(2Z)-2-Butene-1,4-diol, (Z)-1,4-Dihydroxy-2-butene, (Z)-2-Buten-1,4-diol, (Z)-2-Butene-1,4-diol, cis-1,4-Dihydroxy-2-butene, cis-But-2-en-1,4-diol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.478 (lit.)
P. eboll.
235 °C (lit.)
Punto di fusione
4-10 °C (lit.)
Densità
1.072 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]\C(CO)=C(/[H])CO
InChI
1S/C4H8O2/c5-3-1-2-4-6/h1-2,5-6H,3-4H2/b2-1-
ORTVZLZNOYNASJ-UPHRSURJSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Organi bersaglio
Liver,Kidney,Blood
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
260.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
127 °C - closed cup